Learn More
Sartorius Multipacks de pipettes mécaniques Tacta™
Les multipacks regroupent un ensemble de pipettes mécaniques monocanal Tacta avec des plateaux pour pointes correspondants et des accessoires utiles. Les multipacks de pipettes mécaniques Sartorius Tacta proposent la meilleure solution pour remplacer vos pipettes mécaniques usagées.
Marque: Sartorius LH-729676
1569.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24294" pour bénéficier de cette offre.
Includes: 3 pipettes monocanal (0,5 à 10 μl, 20 à 200 μl, 100 à 1000 μl), 1 pipette à huit canaux (30 à 300 μl), racks de 96 pointes (0,1 à 10 μl, 0,5 à 200 μl, 5 à 350 μl, 10 à 1000 μl), 1 support linéaire, 4 supports de pipettes
Description
- Prise en main confortable grâce à la poignée ergonomique
- Forces faibles pour l’éjection des pointes et le pipetage
- Éjection des pointes régulière grâce à la nouvelle technologie Optiject™
- Le système Optilock™ unique assure la flexibilité nécessaire au réglage et au verrouillage du volume
- Réglage de l’étalonnage afin d’obtenir des résultats précis pour différents types de liquides
- Résultats fiables, y compris lors de longues séances de pipetage
- L'affichage du volume à quatre chiffres et facile à lire permet de régler des volumes exacts
- Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
- Entièrement autoclavables
- Pointes Optifit standard de haute qualité pour différentes applications
Prestations de service
Deux ans
Spécification
Sartorius Tips | |
Reusable | |
1 ou 8 | |
Non-sterile | |
0,5 à 10, 20 à 200, 100 à 1000, 30 à 300 μl | |
3 pipettes monocanal (0,5 à 10 μl, 20 à 200 μl, 100 à 1 000 μl), 1 pipette huit canaux (30 à 300 μl), racks de pointes à 96 pointes (0,1 à 10 μl, 0,5 à 200 μl, 5 à 350 μl, 10 à 1 000 μl), 1 support linéaire, 4 supports de pipettes | |
Haut | |
138 mm (1 canal, 1 000 μl) ; 240 mm (8 canaux, 300 μl) |
Autoclavable | |
Tacta | |
Tacta | |
Multipacks de pipettes mécaniques | |
Affichage du volume à quatre chiffres | |
1/boîte | |
2 ans | |
79 g (1 canal, 1 000 μl) ; 138 g (8 canaux, 300 μl) |