Learn More
Sartorius Multipacks de pipettes mécaniques Tacta™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type:
Multipacks de pipettes mécaniques
Quantité:
1/boîte
10/boîte
20/boîte
Volume (métrique):
0,5 à 10, 10 à 100, 20 à 200, 100 à 1 000 μl
0,5 à 10, 2 à 20, 20 à 200, 100 à 1000 μl
0,5 à 10, 20 à 200, 100 à 1000, 30 à 300 μl
0,5 à 10 μl, 10 à 100 μl, 20 à 200 μl, 100 à 1 000 μl, 500 à 5 000 μl
0.5 à 10, 10 à 100, 100 à 1000 μl
100 à 1 000 μl, 500 à 5 000 μl, 1 à 10 ml
2 à 20, 10 à 100, 20 à 200, 100 à 1000, 500 à 5 000 μl
20 μl, 200 μl, 1 000 μl
Conditionnement:
1 kit
Description
Includes
3 pipettes monocanal (0,5 à 10 μl, 10 à 100 μl, 100 à 1000 μl), racks de 96 pointes (0,2 à 10 μl, 0,5 à 200 μl, 10 à 1000 μl), 1 support linéaire, 3 supports de pipettes simples
- Prise en main confortable grâce à la poignée ergonomique
- Forces faibles pour l’éjection des pointes et le pipetage
- Éjection des pointes régulière grâce à la nouvelle technologie Optiject™
- Le système Optilock™ unique assure la flexibilité nécessaire au réglage et au verrouillage du volume
- Réglage de l’étalonnage afin d’obtenir des résultats précis pour différents types de liquides
- Résultats fiables, y compris lors de longues séances de pipetage
- L'affichage du volume à quatre chiffres et facile à lire permet de régler des volumes exacts
- Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
- Entièrement autoclavables
- Pointes Optifit standard de haute qualité pour différentes applications
Garantie
Deux ans
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Sartorius Tips |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Reusable |
| Modèle | Tacta |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Tacta |
| Stérilité | Non-sterile |
| Type | Multipacks de pipettes mécaniques |
| Volume (métrique) | 0.5 à 10, 10 à 100, 100 à 1000 μl |
| Affichage | Affichage du volume à quatre chiffres |
| Afficher plus |