Learn More
Thermo Scientific Chemicals TABS, 99 %
Code produit. 10159959 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10159959
Marque: Thermo Scientific Chemicals 428080250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 54960-65-5257.301 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54960-65-5
Poids moléculaire (g/mol) 257,301
Synonyme Acide N-Tris(hydroxyméthyl)méthyl-4-aminobutanesulfonique
Spécification
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Pourcentage de pureté ≥98,5 % (sur une base anhydre)
Identifiant produit
  • TABS