Learn More
Sampling Systems™ Triangle de comptage des comprimés
Le triangle de comptage des comprimés Sampling Systems™ est idéal pour compter les comprimés dans les applications hygiéniques et pharmaceutiques.
Marque:  Sampling Systems™ A356-275
Code produit. 15605859
  • 87.74€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Moyen rapide et facile de compter les comprimés ronds
  • Convient à toutes les tailles de comprimés ronds
  • 316 l acier inoxydable
  • Finition satinée
  • Peut être facilement utilisé par les opérateurs gauchers ou droitiers
  • Gravé avec un guide pour indiquer le nombre de comprimés dans le plateau
Spécification
Spécification
12 mm
275 mm