Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur ATEX à hauteur de table
Réfrigérateur ATEX à hauteur de table Liebherr™. Certifié sans étincelle conforme à ATEX II 3/-G IIB+H2. Plage de températures de +2°C à +15°C. Affichage numérique intégré indépendant du réseau. Porte avec verrou, réversible sur site. Réfrigérant R-600a économe en énergie et respectueux de l’environnement
Spécification
Type | Réfrigérateur de laboratoire |
---|---|
Gamme de températures | 1°C à 15°C |
Réfrigérant | R 600a |
Modèle de porte | Solide |
Capacité (métrique) d’étagère | 40 kg charge max |
Description
- Certifié sans étincelle conforme à ATEX II 3/-G IIB+H2
- Ne peut pas être validé
- Refroidissement assisté par ventilateur, plage de température +2°C à +15°C.
- Dégivrage automatique et bac égouttoir interne amovible
- Finition extérieure en acier avec revêtement blanc.
- Revêtement intérieur moulé avec angles arrondis.
- Porte avec verrou, réversible sur site.
- Interrupteur de coupure du ventilateur lié à l’ouverture des portes.
- Affichage numérique de la température indépendant du réseau.
- Équipé d’étagères en verre, charge sur étagère max. 40 kg.
Spécification
Réfrigérateur de laboratoire | |
R 600a | |
40 kg charge max | |
Certification ATEX, CE, ISO 9001 et ISO 14001, CE, ISO 14001, ISO 9001 | |
Numérique | |
220/240 V |
1°C à 15°C | |
Solide | |
Acier | |
Blanc | |
Automatique | |
50 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Liebherr™ Réfrigérateur ATEX à hauteur de table