Learn More
SI Analytics™ Unité interchangeable TA 20 Plus
L’unité interchangeable SI Analytics™ TA 20 Plus est une bouteille en verre marron avec un revêtement de protection UV pour les titrants.
Marque:  SI Analytics™ 285211054
Code produit. 10103212
  • 910.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Elle est dotée d’une couche de protection UV marron
  • Flacon en verre brun pour titrant
  • Diamètre du filetage GL 45
  • Comprend un adaptateur pour flacon S 40, des tuyaux, un tube plongeur et une pointe de titration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Unité d’échange
Flacon de réactif
20 ml