Learn More
Simport™ Scientific Tubes d’échantillonnage avec filetage interne T500
Les tubes d’échantillonnage avec filetage interne Simport™ Scientific T500 sont utilisés pour le stockage et le transport de matériaux biologiques.
Spécification
| Stérilité | Non stérile |
|---|---|
| Nb par paquet | 1000 |
| Forme du fond | À base autostable |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de filetage | Interne |
Description
- En PP
- Supporte des températures comprises entre -196°C et 121°C
- Force max : 17000 g
- Supporte la centrifugation
- Bouchons vendus séparément
Spécification
| Non stérile | |
| À base autostable | |
| Interne |
| 1000 | |
| Autoclavable | |
| PP |