Learn More
Thermo Scientific Chemicals T0901317, 95 %
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | T0901317 |
CAS | 293754-55-9 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Quantité | 100 mg |
Formule moléculaire | C17H12F9NO3S |
Poids de la formule | 481,33 |
Clé InChI | SGIWFELWJPNFDH-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC(C1=CC=C(C=C1)N(CC(F)(F)F)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
Nom IUPAC | N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]-N-(2,2,2-trifluoroethyl)benzenesulfonamide |
Poids moléculaire (g/mol) | 481.33 |