Learn More
Micronova™ Housse T-Mop NovaPoly
Une gamme de housses T-mop irradiées avec des clips qui se fixent sur l’adaptateur TMop™ pivotant à 180° pour nettoyer et désinfecter les surfaces des salles blanches sans effort, y compris les murs souples, les recoins difficiles, les espaces confinés et le dessous du matériel.
Marque: Micronova™ T612-14IR
Requires : Structure QPT-14 avec poignée STA ou QDT-14 avec poignée SSU
Description
- Surface étendue pour le nettoyage des murs et des plafonds
- Serpillère à tête plate
- Rotation de 180°
- Nettoie sous les équipements et permet d’accéder à tous les recoins des étagères et des chambres étroites
- Polyester
- Irradiés
- Blanc
- Largeur 254 mm
Les housses pour serpillières pour salles blanches irradiées Micronova TMop™ sont des éponges arrondies et recouvertes munies de clips qui se fixent sur l’adaptateur TMop™ pivotant à 180° afin de glisser facilement le long des murs et des parois souples, et de nettoyer les recoins difficiles, les espaces confinés et le dessous du matériel. Les serpillières sont disponibles en polyester à maille lisse ou texturé avec une couche de mousse plus épaisse en option de façon à contenir davantage de désinfectant et à faciliter l’essorage.
- Housses T-Mop irradiées avec attaches à clipser
- Les éponges arrondies recouvertes permettent de glisser facilement le long des murs et des parois souples
- Excellentes sur toutes les surfaces des salles et l’extérieur du matériel
- S’adaptent facilement aux recoins difficiles, aux espaces confinés et au dessous du matériel
- Options de tissu disponibles :
- Le polyester à maille lisse NovaPoly 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
- PolySorb, polyester 100 % texturé, aide à éliminer les résidus
- Disponible avec mousse épaisse supplémentaire
- Pour une utilisation avec l’adaptateur TMop™ pivotant à 180°
- Longueurs de 10, 14 et 18 pouces disponibles
- Irradiation aux rayons gamma pour les zones et équipements aseptiques
- Résistent aux désinfectants puissants
- Autoclavables
Spécification
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) | |
White | |
Stérile | |
Autoclavable | |
2,5 in | |
Reusable | |
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C. | |
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches |
Cleanroom Mop | |
14 in | |
35.6 cm | |
6.4 cm | |
Chemicals | |
12/Cs. | |
– | |
Smooth Knit Polyester, Urethane Foam |