Learn More
IKA™ Instrument de dispersion T 25 Easy Clean Control
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Vitesse:
3 000 à 25 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Compatible avec tous les outils S 25.
- Mesure continue de la température grâce à l’outil S 25 EC-T-C-18G-ST avec capteur de température intégré.
- La surveillance continue de la température et le réglage des limites de température protègent contre tout risque de surchauffe de l’appareil.
- Détection de la durée de fonctionnement par RFID.
- La détection de la durée de fonctionnement permet de garantir une maintenance régulière.
- Nettoyage rapide et simple des outils de dispersion faciles à nettoyer, aucun démontage n’est nécessaire.
- Le moteur sans balais garantit un fonctionnement silencieux et sans poussière.
- Interface USB pour le contrôle et la documentation via le logiciel labworldsoft™.
- Fonction minuterie / compteur.
- Sécurité accrue grâce à la reconnaissance d’outils et à la classe de protection IP.
- Boîtier de contrôle à distance avec WiCo (non fourni).
Spécification
Spécification
| Vitesse | 3 000 à 25 000 tr/min |
| Capacité | 0,001 à 2 L |
| Affichage | LED |
| Tension | 220 à 240/100 à 120/100 V |
| Puissance | Entrée moteur de 500 W, sortie de 400 W |
| Diamètre (métrique) | Bras d’extension de 13 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 89 x 270 x 161 mm |
| Longueur (métrique) | Bras d’extension de 160 mm |
| Alimentation électrique | 220 à 240/100 à 120 V, 50/60 Hz, 500 W |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Afficher plus |