Learn More
IKA™ Distributeur T25 Digital LR
Puissant disperseur avec une large plage de vitesses et un affichage numérique de la vitesse.
Marque: IKA™ 0020008820
1969.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Vaste sélection d’arbres de dispersion
- Large plage de mesure
- Pour les tâches d’homogénéisation et de dispersion
- Peut être utilisé sous vide dans les réacteurs
- Affichage numérique de la vitesse
- Contrôle électronique de la vitesse
- Protection électronique antisurcharge
- Nettoyage rapide et simple des arbres de dispersion en acier inoxydable
- Affichage des codes d’erreur
- Fonctionnement silencieux
Spécification
600 à 25 000 tr/min | |
LED | |
800 W | |
87 x 271 x 106 mm | |
220 à 240 V, 50/60 Hz, 800 W | |
5 000 mPas |
0,001 à 2 L | |
220/240 V | |
Bras d’extension de 13 mm | |
Bras d’extension de 160 mm | |
50/60 Hz | |
2,5 kg |