Learn More
Invitrogen™ SYTOX™ Green Ready Flow™ Reagent
Le réactif SYTOX™ Green Ready Flow™ est une coloration d’acide nucléique lumineuse et facile à utiliser pour distinguer les cellules mortes des cellules vivantes dans les dosages de cytométrie en flux.
Marque: Invitrogen™ R37168
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Une coloration d’acide nucléique brillante et facile à utiliser permettant de distinguer les cellules mortes des cellules vivantes dans les dosages de cytométrie en flux
- Elle est excitable à 488 nm avec un profil d’émission similaire à celui du FITC et a été testée dans plusieurs lignées cellulaires
- Ajoutez 2 gouttes du flacon compte-gouttes directement dans 1 x 106 cellules, incubez et analysez
- En tant que colorant imperméable aux cellules, SYTOX vert pénètre dans la cellule en cas de perte d’intégrité de la membrane et se lie à l’ADN, agissant ainsi comme un contre-colorant qui peut être analysé lorsqu’il est excité
- Le réactif SYTOX vert peut être utilisé dans les cellules de mammifères et de bactéries
- Il est souvent inclus dans les dosages multiplex
Spécification
Imperméable | |
2 flacons compte-gouttes, à conserver à température ambiante. | |
Fluorescence | |
Cytomètre en flux | |
SYTOX™ vert Ready Flow™ | |
504 nm | |
Flacon(s) | |
120 dosages |
Vert | |
Réactif SYTOX™ vert Ready Flow™ | |
Test de viabilité | |
Réactif | |
523 nm | |
Solution | |
Ready Flow™, Sytox™ | |
DMSO (diméthylsulfoxyde) |