Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour instruments HPLC Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les seringues Thermo Scientific™ pour instruments HPLC Thermo Scientific permettent des injections simples, précises et reproductibles.
- Pointe carrée pour éviter d’endommager l’injecteur
- Large éventail de volumes
- Précision de la fabrication en verre borosilicaté et en acier inox
- Conception solide et marquages faciles à lire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique HPLC |
| Jetable | Non |
| Volume (métrique) | 500 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillonneur automatique AS1000, AS3000 |