Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour instruments HPLC Thermo Scientific™
Code produit. 10197744 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
250 μl
500 μl
2,5 ml
À utiliser avec (équipement):
HPLC LCQ
Échantillonneur automatique AS1000, AS3000
Échantillonneur automatique AS3000, AS3500
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10197744
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 365LLT81
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Les seringues Thermo Scientific™ pour instruments HPLC Thermo Scientific permettent des injections simples, précises et reproductibles.
Les seringues Thermo Scientific™ pour instruments HPLC Thermo Scientific permettent des injections simples, précises et reproductibles.
  • Pointe carrée pour éviter d’endommager l’injecteur
  • Large éventail de volumes
  • Précision de la fabrication en verre borosilicaté et en acier inox
  • Conception solide et marquages faciles à lire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique HPLC
Jetable Non
Volume (métrique) 2,5 ml
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique AS3000, AS3500
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt