Learn More
Terumo™ Seringue en trois parties à pointe concentrique Luer-Lock, 10 ml
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
Conditionnement:
100 pièces
Description
Utilisez ces seringues pour l’aspiration de liquides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres liquides organiques. La seringue en trois parties Luer-Lock concentrique Terumo™ présente une conception à double biseau unique pour un plus grand confort du patient.
- Corps revêtu de silicone pour une action homogène du piston
- Corps transparent pour permettre une reconnaissance rapide des bulles d’air
- Marquage facile à lire
- Sans latex
- Stériles et conditionnées dans des conditionnements individuels en sachet inviolable à ouverture facile
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylene |
| Description | Graduation imprimée à l’écran |
| Sans latex | Oui |
| Type de produit | Seringue en trois parties Luer-Lock concentriques |
| Jetable | Oui |
| Quantité | 100/boîte |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Type de connexion | Raccord Luer-Lock concentrique |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |