Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe personnalisées série 1700
Code produit. 10595705
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
25 ml
Type de produit:
Aiguille pour seringue
Gastight
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10595705
Marque: Hamilton™ 201550
Version étanche aux gaz des seringues de la série 700 d’origine.
  • Idéales pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
  • Plusieurs volumes, longueurs et jauges sont disponibles
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de produit Aiguille pour seringue
Modèle 1710
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 100 μl