Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe personnalisées série 1700
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
25 ml
Type de produit:
Aiguille pour seringue
Gastight
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Idéales pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
- Plusieurs volumes, longueurs et jauges sont disponibles
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Calibre d’aiguille | Jauge personnalisée |
| Diamètre (métrique) interne | 0,729 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 7,75 mm |
| Type de produit | Gastight |
| Pression max. | 68,9 bar |
| Température max. (métrique) | 50°C |
| Modèle | 1702 |
| Température min. (métrique) | 10°C |
| Quantité | 1 de chaque |
| Afficher plus |