Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe personnalisées série 1700
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
25 ml
Type de produit:
Aiguille pour seringue
Gastight
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Idéales pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
- Plusieurs volumes, longueurs et jauges sont disponibles
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Diamètre (métrique) externe | 9,02 mm |
| Type de produit | Gastight |
| Pression max. | 34,5 bar |
| Température max. (métrique) | 50°C |
| Modèle | 1725 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume (métrique) | 250 μl |
| Type de pointe d’aiguille | Produits personnalisés |
| Type de connexion | Soudé |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction