Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe personnalisées série 1700
Code produit. 10175122
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
25 ml
Type de produit:
Aiguille pour seringue
Gastight
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10175122
Marque: Hamilton™ 80908
Version étanche aux gaz des seringues de la série 700 d’origine.
  • Idéales pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
  • Plusieurs volumes, longueurs et jauges sont disponibles
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Calibre d’aiguille Jauge personnalisée
Diamètre (métrique) interne 1,03 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Type de produit Gastight
Pression max. 68,9 bar
Température max. (métrique) 50°C
Modèle 1705
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 50 μl
Type de pointe d’aiguille Produits personnalisés
Type de connexion Soudé