Learn More
Syngene™ Transilluminateurs LED à lumière bleue compacts
Transilluminateurs LED à lumière bleue compacts Syngene™ pour visualiser des colorants de plus grande longueur d’onde sûrs.
Marque: Syngene™ GE-ULTRA-SLIM-LED
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Longueur d’onde de 470 nm
- Éclairage LED épiscopique homogène à lumière bleue
- Haute sensibilité avec un rapport signal / bruit amélioré
- Utilisez pour l’imagerie toute une gamme de fluorophores : EtBr, SYBRSafe, GelGreen, SYBR Gold, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed Safe
- La LED est sans danger pour la peau et les yeux et n’entraîne aucune altération de l’ADN
Spécification
0,65 A | |
LED bleue | |
Transilluminateur LED | |
Systèmes Ingenius 3 et Nugenius | |
24 V CC |
Fixe | |
470 nm | |
Gbox Mini, blue light applications | |
Syngene |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Syngene™ Transilluminateurs LED à lumière bleue compacts > Pour une utilisation avec les systèmes Benchtop ou IG3 et UG3
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction