Learn More
Agilent BioTek Synergy Neo2
Le Synergy Neo2 de est un lecteur multimode hybride avec incubation à 65°C et agitation linéaire / orbitale / orbitale double. TRF laser et laser Alpha, plus détecteurs 4 PMT, y compris une double tête de lecture PMT pour des mesures ratiométriques ultrarapides.
Marque: Agilent BioTek N2SMB-SN
Description
Le lecteur de microplaques multimode BioTek Synergy Neo2 est doté d’une technologie hybride brevetée, avec des trajets optiques indépendants qui garantissent d’excellentes performances dans tous les modes de détection. Les monochromateurs quadruples à bande passante variable, les optiques sensibles à haut filtre de transmission, le TRF laser et jusqu’à 4 PMT assurent des mesures ultrarapides.
Des contrôles environnementaux avancés, notamment le contrôle du CO2 / O2, l’incubation à 70°C et l’agitation variable prennent en charge les dosages de cellules vivantes. BioStack Neo offre une automatisation sans intervention, un débit élevé, des cubes de filtres marqués par code-barres pour rationaliser les flux de travail et limiter les erreurs. Le puissant logiciel Gen5 offre un contrôle complet du lecteur, une analyse puissante des données, une automatisation et une intégration LIMS.
Spécification
230 à 999 nm, incréments de 1 nm | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
52,5 cm | |
±0,2°C à 37°C | |
0 à 4 de dia. ext. | |
HTS, biomarqueur, acide nucléique, quantification des protéines, cinétique rapide, HTRF, SNP, TR FRET, BRET, cytokines, ELISA, FP | |
41 cm | |
Monochromateur : ABS ; FI et LUM ; Filtre : Partie supérieure à simple filtre FI / FP / TRF et LUM ; fond de filtre FI / FP / TRF | |
Lecteur de microplaques multimode | |
0,0001 OD | |
35 kg | |
39 cm | |
Logiciel d’analyse des données Gen5, Gen5 Secure pour une conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option) |
Monochromateur : ±2 nm ; < 1 % à DO 2,0, < 3 % à DO 3,0 | |
0 à 20% | |
20,7 in | |
Linéaire, orbitale, double orbitale | |
5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl | |
16,1 in | |
≤ 1 % avec DO de 0 à 3 | |
NEO2SMB | |
250 W max. | |
78 lb. | |
15,4 in | |
Photodiode, Fluorescence / Alpha : PMT double ou PMT simple (en option) | |
Flash au xénon |