Learn More
Agilent BioTek Lecteur multimode Synergy LX
Le lecteur multimode Synergy LX Bio Tek Instruments est un lecteur multimode à faible coût et facile d’utilisation qui examine les dosages sur microplaques de point final les plus courants
Marque: Agilent BioTek SLXFATS-SN
15333.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23912" pour bénéficier de cette offre.
Description
The BioTek Synergy LX multi-mode reader automates many common microplate assays. The high-quality optic design ensures excellent data in absorbance, fluorescence, and luminescence detection modes. This affordable system is ideal for many common assays including nucleic acid and protein quantification, ELISA, BCA, Bradford, and cell viability
The data display, output to a USB flash drive, printer, or Gen5 software make Synergy LX a versatile assay workstation. The large touch screen user interface and onboard software simplify programming and save time in operation of microplate and microvolume assays.
Certifications
Marquage CE et TUV. Conformes RoHS.
Prestations de service
12 mois
Spécification
De 200 à 900 nm | |
Marquage CE et TUV, conforme RoHS | |
38,1 cm | |
96 puits : 24 secondes, 384 puits : 76 secondes | |
Filtres passe-bande pour monochromateur | |
15 po | |
38,1 cm | |
Logiciel intégré Gen5 | |
Multi-mode Microplate Reader | |
0,001 DE | |
1) port USB 2.0 pour le contrôle de l’ordinateur, 2) ports USB 2.0 pour la connexion de l’imprimante et clé USB (configurations à écran tactile uniquement) | |
12 mois | |
27 lb | |
15 po | |
Absorbance visible par rayons UV, fluorescence, luminescence, écran tactile, PMT | |
Point final, cinétique, balayage de surface, balayage spectral d’absorbance (sous contrôle Gen5), Kinetric, Area Scanning, Absorbance Spectal Scanning |
Précision de la longueur d’onde ±2 nm | |
Monochromateur ≤ 5 nm | |
15 po | |
Linéaire, orbitale, double orbitale | |
Quantification des acides nucléiques et des protéines, ELISA, BCA, Bradford et viabilité cellulaire | |
50/60 Hz | |
lt; 1 % de 0 à 2,5 D.O. | |
SLXFATS | |
Alimentation externe 24 VCC compatible avec l’alimentation secteur de 100/240 VCA à la consommation maximale de 60 W à 50/60 Hz | |
Fluorescence, 2 pM 10 amol ATP | |
Français | |
Alimentation externe 24 VCC compatible avec l’alimentation de 100/240 V | |
12,3 kg | |
38,1 cm | |
Lampe flash au xénon |