Learn More
Agilent BioTek Lecteur de microplaques Synergy HTX multimode, IVD
GREENER_CHOICE
Le Synergy HTX de BioTek est un lecteur multimode compact et économique pour les microplaques de 6 à 384 puits et les plaques de microvolumes Take3.Réservé à un usage diagnostique in vitro.
Marque:  Agilent BioTek S1A-SI
Code produit. 17258049
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le Synergy HTX de BioTek est un lecteur multimode compact et économique pour les microplaques de 6 à 384 puits et les plaques de microvolumes Take3. Sa conception unique à double optique offre des performances supérieures pour l’absorbance UV-Visible, la fluorescence, la luminescence et les flux de travail AlphaScreen / AlphaLISA
Avec l’incubation et l’agitation, ainsi qu’un module d’injection de réactifs double, le système répondra à toutes vos exigences en matière de dosage, aujourd’hui et à l’avenir. Synergy HTX est contrôlé par le logiciel Gen5, facile à utiliser mais puissant, pour la collecte, l’analyse, l’exportation et le rapport des données.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
200 à 999 nm, incréments de 1 nm
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers
Incubation dans 4 zones à 50°C avec contrôle de la condensation (±0,2°C à 37°C)
Linéaire, orbitale
10 in
25,4 cm
S1A
Lecteur de microplaques multimode
100/240 V
18 kg
40,6 cm
Photodiode, PMT
Flash au xénon, Halogène au tungstène (détection alpha / intensité de fluorescence)
Absorbance : ±2 nm ; < 1 % à DO 2,0, < 3 % à DO 3,0 ; distribution : ± 1 μl ou 2 %
38 cm
15 in
96 puits : 31 s, 384 puits : 80 s
Absorbance : Densité optique 0 à 4 ; intensité / luminescence de fluorescence : > 6 décades
50/60 Hz
Absorbance, incubation, agitation
2 pompes à seringues
2
40 lb
16 in
Plaques de 6 à 384 puits
Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5, Gen5 Secure pour une conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option)
Point final, Kinetric, Balayage spectral, Balayage de la zone des puits