Learn More
Agilent BioTek Lecteur de microplaques multimode Synergy HTX
GREENER_CHOICE
Code produit. 17288049 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
S1A
S1L
S1LA
S1LF
S1LFA
S1LFTA
Comprend:
Absorbance, incubation, agitation
Absorbance, luminescence, fluorescence (haut/bas), alpha, incubation, agitation
Absorbance, luminescence, fluorescence (haut/bas), fluorescence en temps différé (TRF - Mode secondaire), alpha, incubation, agitation
Luminescence, fluorescence (haut/bas), alpha, incubation, agitation
Luminescence, incubation, agitation
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17288049
Marque: Agilent BioTek S1LSN
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Synergy HTX de BioTek est un lecteur multimode compact et économique pour les microplaques de 6 à 384 puits et les plaques de microvolumes Take3.Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Le Synergy HTX de BioTek est un lecteur multimode compact et économique pour les microplaques de 6 à 384 puits et les plaques de microvolumes Take3. Sa conception unique à double optique offre des performances supérieures pour l’absorbance UV-Visible, la fluorescence, la luminescence et les flux de travail AlphaScreen / AlphaLISA
Avec l’incubation et l’agitation, ainsi qu’un module d’injection de réactifs double, le système répondra à toutes vos exigences en matière de dosage, aujourd’hui et à l’avenir. Synergy HTX est contrôlé par le logiciel Gen5, facile à utiliser mais puissant, pour la collecte, l’analyse, l’exportation et le rapport des données.
Informations sur la commande
Accessoires en option :Module distributeur à double réactif, Gen5 Secure (pour la conformité 21 CFR Part 11), plaque d’essai à fluorescence, plaque d’essai à absorbance, plaque d’essai à luminescence, récipient à quartz breveté BioCell de 1 cm, trousse de qualification du produit, Take3/Take3 Trio.
Certifications
Marquage CE et TUV
Compliance
Marquage CE et TUV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme d’absorbance 200 à 999 nm, incréments de 1 nm
Précision Absorbance : ±2 nm ; < 1 % à DO 2,0, < 3 % à DO 3,0 ; distribution : ± 1 μl ou 2 %
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Profondeur (métrique) 38 cm
Compatibilité Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers
Profondeur (impériale) 15 in
Température de l’incubateur Incubation dans 4 zones à 50°C avec contrôle de la condensation (±0,2°C à 37°C)
Vitesse de mesure 96 puits : 31 s, 384 puits : 80 s
Agitation Linéaire, orbitale
Plage dynamique Absorbance : Densité optique 0 à 4 ; intensité / luminescence de fluorescence : > 6 décades
Hauteur (impériale) 10 in
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (métrique) 25,4 cm
Comprend Luminescence, incubation, agitation
Modèle S1L
No. of Dispensers 2 pompes à seringues
Type de produit Lecteur de microplaques multimode
Connexions USB 2
Tension 100/240 V
Poids (impériale) 40 lb
Poids (métrique) 18 kg
Largeur (impériale) 16 in
Largeur (métrique) 40,6 cm
Type de plaques Plaques de 6 à 384 puits
Type de détecteur Photodiode, PMT
Software Type Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5, Gen5 Secure pour une conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option)
Source lumineuse Flash au xénon, Halogène au tungstène (détection alpha / intensité de fluorescence)
Reading Options Point final, Kinetric, Balayage spectral, Balayage de la zone des puits