Learn More
Agilent BioTek Lecteur de microplaques multimode Synergy HTX
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Description
Le Synergy HTX de BioTek est un lecteur multimode compact et économique pour les microplaques de 6 à 384 puits et les plaques de microvolumes Take3. Sa conception unique à double optique offre des performances supérieures pour l’absorbance UV-Visible, la fluorescence, la luminescence et les flux de travail AlphaScreen / AlphaLISA
Avec l’incubation et l’agitation, ainsi qu’un module d’injection de réactifs double, le système répondra à toutes vos exigences en matière de dosage, aujourd’hui et à l’avenir. Synergy HTX est contrôlé par le logiciel Gen5, facile à utiliser mais puissant, pour la collecte, l’analyse, l’exportation et le rapport des données.
Informations sur la commande
Accessoires en option :Module distributeur à double réactif, Gen5 Secure (pour la conformité 21 CFR Part 11), plaque d’essai à fluorescence, plaque d’essai à absorbance, plaque d’essai à luminescence, récipient à quartz breveté BioCell de 1 cm, trousse de qualification du produit, Take3/Take3 Trio.
Certifications
Marquage CE et TUV
Spécification
Spécification
| Gamme d’absorbance | 200 à 999 nm, incréments de 1 nm |
| Précision | Absorbance : ±2 nm ; < 1 % à DO 2,0, < 3 % à DO 3,0 ; distribution : ± 1 μl ou 2 % |
| Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
| Profondeur (métrique) | 38 cm |
| Compatibilité | Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers |
| Profondeur (impériale) | 15 in |
| Température de l’incubateur | Incubation dans 4 zones à 50°C avec contrôle de la condensation (±0,2°C à 37°C) |
| Vitesse de mesure | 96 puits : 31 s, 384 puits : 80 s |
| Agitation | Linéaire, orbitale |
| Plage dynamique | Absorbance : Densité optique 0 à 4 ; intensité / luminescence de fluorescence : > 6 décades |
| Afficher plus |