Learn More
Agilent BioTek Lecteur multimode hybride Synergy H1, IVD
GREENER_CHOICE
Code produit. 17297999 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
H1F
H1FG
H1M
H1M2
H1M2F
H1M2FG
H1M2G
H1MF
H1MFG
H1MG
Température de l’incubateur:
Incubation dans 4 zones à 45°C
Incubation dans 4 zones à 70°C
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17297999
Marque: Agilent BioTek SH1MFGSI
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Biotek Synergy H1 est un lecteur de microplaques multimode modulaire, doté d’optiques monochromateuses et d’optiques à filtre.Réservé à un usage diagnostique in vitro.
BioTek Synergy H1 is a modular multi-mode microplate reader, with monochromator-based optics and filter-based optics. The patented Hybrid Technology offers flexibility and sensitivity across a broad range of applications. The modular platform allows upgrading to expand functionality as your laboratory workflows change
Synergy H1 offers continuously variable bandwidth monochromators for fluorescence excitation and emission wavelength selection. Fluorescence bandwidth can be set between 9 and 50 nm, in 1 nm increments, allowing users to fully optimize reader settings to drive the best assay performance compared to fixed bandwidth systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme d’absorbance 230 à 999 nm (incréments de 1 nm)
Précision Absorbance : ± 2 nm ; distributeur : ± 1 μl ou 2 %
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Profondeur (métrique) 46,4 cm
Compatibilité Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers
Profondeur (impériale) 18,3 in
Température de l’incubateur Incubation dans 4 zones à 45°C
Vitesse de mesure 96 puits : 11 s, 384 puits : 22 s
Agitation Linéaire, orbitale, double orbitale
Plage dynamique 0 à 4 de dia. ext.
Volume distribué 5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl
Hauteur (impériale) 13 in
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (métrique) 33 cm
Comprend Compatible avec le contrôleur de gaz ; fluorescence monochromatique ; absorbance monochromatique ; luminescence pleine lumière ; fluorescence filtre/dichroïque ; polarisation de fluorescence ; fluorescence en temps différé ; luminescence filtrée
Technologie de mesure Technologie hybride exclusive
Modèle H1MFG
No. of Dispensers 2 pompes à seringues
Type de produit Lecteur de microplaques multimode
Consommation électrique 130 W max.
Résolution ± 0,1 % (CO2 et O2)
Sensibilité Monochromateurs de 2,5 à 4 pM, filtres de fluorescence de 0,25 pM, monochromateur ATP de 20 amol, luminescence du filtre ATP de 10 amol, polarisation à fluorescence de 1,2 mP, Europium de 40 fM avec filtres, 1200 fM avec fluorescence en temps différé monos
Gamme de longueur d’onde Monochromateur à intensité de fluorescence : 250 à 700 nm (option 900 nm), polarisation par fluorescence : 280 à 700 nm (option de 850 nm)
Poids (impériale) < 55 lb
Poids (métrique) 25 kg
Largeur (impériale) 14,8 in
Largeur (métrique) 37,5 cm
Type de plaques Plaques de 6 à 384 puits, Plaques de micro-volume Take3
Type de détecteur Photodiode, PMT
Software Type Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5, Gen5 Secure pour une conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option)
Source lumineuse Flash au xénon
Reading Options Point final, Kinetric, Balayage spectral, Balayage de la zone des puits