Learn More
Agilent BioTek Lecteur multimode hybride Synergy H1, IVD
GREENER_CHOICE
Biotek Synergy H1 est un lecteur de microplaques multimode modulaire, doté d’optiques monochromateuses et d’optiques à filtre.Réservé à un usage diagnostique in vitro.
Marque:  Agilent BioTek SH1FG-SI
Code produit. 17237999
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Biotek Synergy H1 est un lecteur de microplaques multimode modulaire, doté d’optiques monochromateuses et d’optiques à filtre.La technologie hybride brevetée offre flexibilité et sensibilité dans un large éventail d’applications.La plate-forme modulaire permet la mise à niveau afin d’étendre les fonctionnalités à mesure que vos flux de travaux de laboratoire changent
Synergy H1 propose des monochromateurs à largeur de bande variable en continu pour la sélection des longueurs d’onde d’excitation et d’émission de fluorescence.La largeur de bande de fluorescence peut être réglée entre 9 et 50 nm, par incréments de 1 nm, ce qui permet aux utilisateurs d’optimiser entièrement les réglages du lecteur pour obtenir les meilleures performances de dosage par rapport aux systèmes à largeur de bande fixe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Nom du produit
Agilent BioTek Lecteur multimode hybride Synergy H1, IVD > H1FG, IVD, Compatible avec le contrôleur de gaz ; luminescence pleine lumière ; fluorescence filtre/dichroïque ; polarisation de fluorescence ; fluorescence résolue en temps ; luminescence filtrée