Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ Silica
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase normale
Marque:  Thermo Scientific™ 97005-253030
Code produit. 11829272
  • 1091.79€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Optimisez la reproductibilité des séparations chromatographiques en phase normale à l’aide des colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ Silica. Les milieux de silice à grande surface, ultra-pure et désactivée vis-à-vis des bases assurent des séparations robustes et à haute résolution des composés organiques apolaires et modérément polaires par chromatographie en phase normale. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations certifiées ISO-9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
Excellente reproductibilité dans la chromatographie en phase normale
  • Silice de qualité supérieure garantissant des performances homogènes et prévisibles lors de la chromatographie liquide
  • Exceptionnelle cohérence de colonne à colonne
  • Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
  • Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
  • Processus de conditionnement automatisé optimisé
Disponibles en trois granulométries
  • 1,7 µm pour des séparations LC rapides très hautes performances (UHPLC)
  • 3 µm et 5 µm pour une analyse HPLC plus traditionnelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
250 mm
5 μm
100 Å
60°C
Silice
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Phase normale
3 mm
5800 psi (400 bars)
2 à 8
320 m²/g
L3
Syncronis
Phase normale
Colonne analytique