Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ Silica
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase normale
Marque: Thermo Scientific™ 97005-013001
Description
Optimisez la reproductibilité des séparations chromatographiques en phase normale à l’aide des colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ Silica. Les milieux de silice à grande surface, ultra-pure et désactivée vis-à-vis des bases assurent des séparations robustes et à haute résolution des composés organiques apolaires et modérément polaires par chromatographie en phase normale. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations certifiées ISO-9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
Excellente reproductibilité pour la chromatographie en phase normale
- La silice de qualité supérieure garantit des performances LC constantes et prévisibles
- Exceptionnelle cohérence de colonne à colonne
- Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
- Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
- Processus de conditionnement automatisé optimisé
Disponibles en trois granulométries
- 1,7 µm pour les séparations LC rapides ultra-hautes performances (UHPLC)
- 3 µm et 5 µm pour les analyses HPLC plus traditionnelles
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte | |
Support Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct et indépendants | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
320 m²/g | |
L3 | |
Syncronis | |
Phase normale | |
Cartouche de garde, 4/boîte |
3 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60°C | |
Silice | |
Base-Deactivated Silica | |
Phase normale |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.