Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ HPLC
Utilisez cette colonne offrant un rapport surface/volume élevé pour les séparations de composés aromatiques.
Marque: Thermo Scientific™ 97905-154030
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Obtenez des séparations de chromatographie en phase liquide (LC) cohérentes et reproductibles de composés aromatiques grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ Phenyl. Grâce à la silice offrant une large surface, à la couverture de phase stationnaire dense et à la technologie de double end-capping, les interactions secondaires sont limitées et les séparations haute résolution sont reproductibles. La phase aromatique liée au phényle offre une sélectivité alternative aux colonnes C18 et est particulièrement utile pour une rétention optimisée des analytes aromatiques. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations ISO 9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
Grande reproductibilité des séparations- La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
- La couverture de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
- Double “end-capping” pour une plus grande couverture de surface
- Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO 9000
- Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
- Processus de conditionnement automatisé optimisé
- Meilleure rétention des composés aromatiques
- 1.7 μm pour les séparations LC rapides hautes performances (UHPLC), 3 μm et 5 μm pour les analyses HPLC plus classiques
Spécification
Colonne analytique | |
150 mm | |
5μ m | |
100 Å | |
60°C | |
Phényl | |
11 % | |
Oui |
4 mm | |
400 bar | |
2 à 8 | |
320 m²/g | |
L11 | |
Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure | |
Phase inverse | |
Reversed Phase |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.