Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ PREP HILIC
Bénéficiez d’une meilleure rétention des analytes polaires et hydrophiles avec les colonnes HPLC préparatives Syncronis HILIC qui sont problématiques avec l’utilisation de colonnes en phase inverse.
Marque: Thermo Scientific™ 97505-259270XL
20609.26 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Maintenez des séparations homogènes et prévisibles pour vos besoins de mise à l’échelle de la purification avec les colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC pour les analytes polaires et hydrophiles. L’utilisation de phase stationnaire en silice ultra-pure à grande surface spécifique et au revêtement dense minimise les interactions secondaires et permet d’obtenir des séparations reproductibles à haute résolution. La phase stationnaire zwitterionique se traduit par une surface neutre et hautement polaire et offre une sélectivité optionnelle aux colonnes C18 sans appariement d’ions ni dérivation. Nos colonnes sont disponibles dans une large gamme de dimensions ; une option est proposée pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme.
Sélectivité alternative
- La phase liée zwitterionique améliore la rétention des analytes polaires et hydrophiles.
- Aucun appariement d’ions ou dérivation nécessaire.
- Sensibilité optimisée avec la détection MS.
- La phase mobile hautement organique facilite la désolvatation dans ESI-MS.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçus pour des applications standard, conditionnés d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante
- Matériel fileté standard pour colonne de dia. int. < 40 mm.
- Matériel de fixation standard pour colonne de dia. int. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm d’épaisseur
Les protections préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos colonnes de protection préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de protection préparative.
Commandes spécifiques au client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter le service client pour des commandes spécifiques au client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécification
Colonne préparative, Xtended Life | |
250 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60°C | |
Zwitterionique | |
5 % | |
No |
25 mm | |
3500 psi (240 bars) | |
2 à 8 | |
320 m²/g | |
Aucun | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
HILIC | |
HILIC |