Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ PREP HILIC
Bénéficiez d’une meilleure rétention des analytes polaires et hydrophiles avec les colonnes HPLC préparatives Syncronis HILIC qui sont problématiques avec l’utilisation de colonnes en phase inverse.
Marque:  Thermo Scientific™ 97505-259370XL
Code produit. 16308666
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Colonne préparative, Xtended Life
250 mm
5 μm
100 Å
60°C
Zwitterionique
5 %
No
30 mm
2200 psi (152 bars)
2 à 8
320 m²/g
Aucun
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
HILIC
HILIC
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ PREP HILIC >