Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Syncronis™ HILIC
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 5% ; Taille des pores : 100 Å ; Phase de colonne : HILIC
475.77€ - 1119.65€
Spécification
pH | 2 à 8 |
---|---|
Porosité | 100 Å |
Surface spécifique | 320 m²/g |
Température | 60°C |
Phase stationnaire | Zwitterionique |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11809352
|
Thermo Scientific™
97505-032130 |
30 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11849352
|
Thermo Scientific™
97505-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 5 μm |
827.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11859352
|
Thermo Scientific™
97505-053030 |
50 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
11889352
|
Thermo Scientific™
97505-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 5 μm |
904.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11819362
|
Thermo Scientific™
97505-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm | N/A | ||||
11829362
|
Thermo Scientific™
97505-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 5 μm |
954.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11839362
|
Thermo Scientific™
97505-153030 |
150 mm | 3 mm | 5 μm |
954.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11849362
|
Thermo Scientific™
97505-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
11859362
|
Thermo Scientific™
97505-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
923.97€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11899362
|
Thermo Scientific™
97505-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
989.21€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13473969
|
Thermo Scientific™
97503-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
1119.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13463969
|
Thermo Scientific™
97503-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | ||||
13453969
|
Thermo Scientific™
97503-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
950.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13443969
|
Thermo Scientific™
97503-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
915.51€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12385683
|
Thermo Scientific™
97502-103030 |
100 mm | 3 mm | 1,7 μm | N/A | ||||
12375683
|
Thermo Scientific™
97502-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
1041.49€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12345683
|
Thermo Scientific™
97502-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
1041.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11574625
|
Thermo Scientific™
97505-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
475.77€
4 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11554625
|
Thermo Scientific™
97505-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
475.77€
4 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Garantissez des séparations homogènes et prévisibles des analytes polaires et hydrophiles grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC. L’utilisation de phase stationnaire en silice ultra-pure à grande surface spécifique et au revêtement dense minimise les interactions secondaires et permet d’obtenir des séparations reproductibles à haute résolution. La phase stationnaire zwitterionique se traduit par une surface neutre et hautement polaire et offre une sélectivité alternative aux colonnes C18 sans appariement d’ions ni dérivatisation. Les phases mobiles hautement organiques utilisées avec les phases Syncronis HILIC facilitent la désolvatation efficace en détection ESI MS et améliorent la sensibilité.
Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations certifiées ISO-9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
Grande reproductibilité des séparations- La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
- Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
- Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
- Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
- Processus de conditionnement automatisé optimisé
- La phase liée zwitterionique améliore la rétention des analytes polaires et hydrophiles
- Aucun appariement d’ions ou dérivatisation nécessaire
- La phase mobile hautement organique facilite la désolvatation dans ESI-MS
- 1,7 µm pour des séparations LC rapides très hautes performances (UHPLC)
- 3 µm et 5 µm pour une analyse HPLC plus traditionnelle
Spécification
2 à 8 | |
320 m²/g | |
Zwitterionique | |
HILIC |
100 Å | |
60°C | |
5 % |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.