Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ C18
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Séparations robustes avec colonnes HPLC préparatives à double “end-capping” Syncronis C18 en silice hautement pure et à surface élevée avec inertie vers les composés de base.
Obtenez des séparations LC reproductibles et homogènes pour vos besoins de mise à l’échelle de la purification avec les colonnes HPLC préparatives en phase inverse Thermo Scientific™ Syncronis™ C18. La silice de ces colonnes HPLC préparatives est extrêmement pure, elles offrent une surface élevée avec une couverture de phase stationnaire dense pour minimiser les interactions secondaires et garantir des séparations haute résolution robustes. Le double end-capping fournit une couverture de surface supplémentaire et une inertie vers des composés basiques. Les colonnes sont disponibles dans plusieurs dimensions et une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme.
Grande reproductibilité des séparations
- La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
Résolution et sensibilité améliorées
- La couverture de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
- Double end-capping pour une plus grande couverture de surface.
- Sélectivité C18 (USP L1)
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçu pour des applications standard, robustes et de conditionnement professionnel, conçu pour fournir des produits polyvalents à utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de diamètre interne < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de dia. int. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm d’épaisseur
Les protections préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos colonnes de protection préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de protection préparative.
Commandes spécifiques au client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter le service client pour des commandes spécifiques au client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne préparative, Xtended Life |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 3500 psi (240 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 100 Å |
| Surface spécifique | 320 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Afficher plus |