Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Syncronis™ C18
À utiliser pour les séparations en phase inverse d’interaction hydrophobe.
Marque:  Thermo Scientific™ 97105-152130
Code produit. 11829292
  • 954.02€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Obtenez des séparations de chromatographie liquide (LC) cohérentes et reproductibles grâce aux colonnes Thermo Scientific™ Syncronis™ C18. L’utilisation de phase stationnaire en silice ultra-pure à grande surface spécifique et au revêtement dense minimise les interactions secondaires et permet d’obtenir des séparations robustes à haute résolution. Le double “end-capping” fournit une plus grande couverture de surface et une inertie accrue vis-à-vis des composés basiques. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations ISO 9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
Grande reproductibilité des séparations
  • La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
Excellentes formes de pic pour une sensibilité et une résolution améliorées
  • Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
  • Double “end-capping” pour une plus grande couverture de surface
Exceptionnelle cohérence de colonne à colonne
  • Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
  • Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
  • Processus de conditionnement automatisé optimisé
Disponibles en trois granulométries
  • 1,7 μm pour les séparations LC rapides hautes performances (UHPLC), 3 μm et 5 μm pour les analyses HPLC plus classiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
150 mm
5 μm
100 Å
60°C
C18
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Phase inverse
Phase inverse
2,1 mm
5800 psi (400 bars)
2 à 9
320 m²/g
L1
Syncronis
16 %
Oui
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes Syncronis™ C18 > Longueur : 150 mm ; dia. int. : 2,1 mm ; granulométrie : 5 μm