Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC en phase inverse Syncronis™ C18, 5 μm, 10 mm x 250 mm
Maximisez la reproductibilité de la chromatographie liquide et la productivité du laboratoire grâce aux colonnes Thermo Scientific™ Syncronis™ C18.
Marque: Thermo Scientific™ 97105-259070
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Grande reproductibilité des séparations
- La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
- Excellentes formes de pic pour une sensibilité accrue et une résolution améliorée
- Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
- Double ‟end-capping” pour une plus grande couverture de surface
- Grande régularité d’une colonne à l’autre
- Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO 9000
- Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
- Processus de conditionnement automatisé optimisé
- Disponibles en trois granulométries
- 1,7 μm pour les séparations LC rapides hautes performances (UHPLC), 3 μm et 5 μm pour les analyses HPLC plus classiques
Spécification
10 mm de dia.int. | |
5 μm | |
L1 | |
Silice | |
Oui |
50 mm | |
100 Å | |
C18 | |
Phase inverse | |
Phase inverse |