Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ aQ C18 avec end-capping polaire
Utilisation pour les séparations HPLC prévisibles de composés dans des phases mobiles hautement aqueuses.
Marque: Thermo Scientific™ 97305-254030
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Assurez des séparations par chromatographie en phase liquide (LC) constantes et prévisibles des analytes polaires grâce aux colonnes Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ. La couverture de phase stationnaire dense en silice à grande surface réduit les interactions secondaires et permet d’obtenir des séparations robustes à haute résolution. La phase C18 à end-capping polaire fournit une rétention optimale des analytes polaires. Elle est entièrement compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations ISO 9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
Grande reproductibilité des séparations- La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC
- La couverture de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
- Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO 9000
- Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
- Processus de conditionnement automatisé optimisé
- La phase stationnaire C18 avec ‟end-capping” polaire optimise la rétention des analytes polaires
- L’end-capping polaire permet d’utiliser les phases mobiles 100 % aqueuses sans perte de performances ou de stabilité
- 1.7 μm pour les séparations LC rapides hautes performances (UHPLC), 3 μm et 5 μm pour les analyses HPLC plus classiques
Spécification
Colonne analytique | |
250 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60°C | |
C18 | |
Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure | |
Phase inverse | |
Reversed Phase |
4 mm | |
400 bar | |
2 à 8 | |
320 m²/g | |
L1 | |
Syncronis | |
19 % | |
Polaire |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.