Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ Amino
Optimisez la reproductibilité de la chromatographie liquide et la productivité du laboratoire grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino.
Marque:  Thermo Scientific™ 97705-254630
Code produit. 11859392
  • 964.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Améliorez la cohérence et la fiabilité de vos séparations de chromatographie liquide (LC) grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations certifiées ISO-9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
Grâce à la silice offrant une large surface, à la couverture de phase stationnaire dense et à la technologie de double ‟end-capping”, les interactions secondaires sont limitées et les séparations haute résolution sont reproductibles.
Grande reproductibilité des séparations
  • La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
Excellentes formes de pic pour une sensibilité et une résolution améliorées
  • Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
  • Double “end-capping” pour une plus grande couverture de surface
Exceptionnelle cohérence de colonne à colonne
  • Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
  • Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
  • Processus de conditionnement automatisé optimisé
Performances exceptionnelles pour les quatre modes
  • La phase aminopropyle fonctionne correctement en phase inverse, en phase normale, en cas d’échange d’ions faible et pour les modes HILIC
Disponibles en trois granulométries
  • 1,7 µm pour des séparations LC rapides très hautes performances (UHPLC)
  • 3 µm et 5 µm pour une analyse HPLC plus traditionnelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
250 mm
5 μm
100 Å
60°C
Amino (NH2)
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Mode mixte
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
4,6 mm
5800 psi (400 bars)
2 à 8
320 m²/g
L8
Syncronis
4 %
Oui
Colonne analytique