Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ Amino
Optimisez la reproductibilité de la chromatographie liquide et la productivité du laboratoire grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino.
Marque: Thermo Scientific™ 97705-103030
Description
Améliorez la cohérence et la fiabilité de vos séparations de chromatographie liquide (LC) grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations certifiées ISO-9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
Grâce à la silice offrant une large surface, à la couverture de phase stationnaire dense et à la technologie de double ‟end-capping”, les interactions secondaires sont limitées et les séparations haute résolution sont reproductibles.Grande reproductibilité des séparations
- La phase stationnaire testée de manière rigoureuse associée à une silice de la meilleure qualité garantissent l’homogénéité des performances LC.
Excellentes formes de pic pour une meilleure résolution et une sensibilité optimisée
- Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
- Double “end-capping” pour une plus grande couverture de surface
Exceptionnelle cohérence de colonne à colonne
- Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO 9000
- Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
- Processus de conditionnement automatisé optimisé
Performances exceptionnelles pour les quatre modes
- La phase aminopropyle fonctionne correctement en phase inverse, en phase normale, en cas d’échange d’ions faible et pour les modes HILIC
Disponibles en trois granulométries
- 1,7 µm pour des séparations LC rapides très hautes performances (UHPLC)
- 3 µm et 5 µm pour des analyses HPLC plus classiques
Spécification
Colonne analytique | |
100 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Mode mixte | |
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC |
3 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
320 m²/g | |
L8 | |
Syncronis | |
4 % | |
Oui | |
Colonne analytique |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.