Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Syncronis™ Amino, 1.7 μm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 4% ; Taille des pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Marque: Thermo Scientific™ 97702-032130
Description
Améliorez la cohérence et la fiabilité de vos séparations de chromatographie liquide (LC) grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations ISO 9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un large éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
Grâce à la silice offrant une large surface, à la couverture de phase stationnaire dense et à la technologie de double ‟end-capping”, les interactions secondaires sont limitées et les séparations haute résolution sont reproductibles.Grande reproductibilité des séparations
- La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC
- Granulométrie de 1.7 μm pour les séparations LC rapides très hautes performances (UHPLC)
Excellentes formes de pic pour une sensibilité accrue et une résolution améliorée
- Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
- Double ‟end-capping” pour une plus grande couverture de surface
Grande régularité d’une colonne à l’autre
- Fabriquées, conditionnées et testées dans des installations certifiées ISO 9000
- Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
- Processus de conditionnement automatisé optimisé
Performances exceptionnelles pour les quatre modes
- La phase aminopropyle fonctionne correctement en phase inverse, en phase normale, en cas d’échange d’ions faible et pour les modes HILIC
Spécification
Colonne analytique | |
HILIC | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
320 m²/g | |
L8 | |
Syncronis | |
4 % | |
Oui |
2,1 mm | |
30 mm | |
1,7 μm | |
100 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Mode mixte | |
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC |