Learn More
SymLine Tubes, FlexTube & FlexTube Pro
Les deux systèmes de tubes les plus flexibles et les plus adaptables pour l'élimination en toute sécurité des déchets liquides HPLC - des tubes en PTFE flexibles, extensibles, résistants aux produits chimiques, avec un grand rayon de courbure.
Marque:  SymLine 106572
341.04 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15815237
  • 450.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En PTFE pour une résistance chimique optimale
  • Réglable - facile à installer : il suffit de raccourcir le tube selon les besoins, puis de monter la connexion à vis optimisée et les joints
  • Conducteur électrostatique < 106 (max.) Ω
  • Diamètre extérieur de 16,9 mm ou 19,8 mm
  • Disponible en 4 longueurs standard différentes de 600, 1 200, 1 500 et 2 500 mm.
  • FlexTube à paroi interne en spirale ou tubes FlexTubePro à paroi interne lisse
  • Spécification
    Spécification
    FlexTube Pro
    PTFE-EC
    98.4252 in.
    Noir
    Symline FlexTube Pro, GL25 (f), dia. int. = 13,4 - 13,9 mm, dia. ext. = 16,0 - 16,9 mm à extérieur en spirale et intérieur lisse, en PTFE conducteur électrostatique, longueur 2500 mm - flexible et adaptable
    16.9 mm
    2,5 m