Learn More
SymLine Tubes, FlexTube & FlexTube Pro
Les deux systèmes de tubes les plus flexibles et les plus adaptables pour l'élimination en toute sécurité des déchets liquides HPLC - des tubes en PTFE flexibles, extensibles, résistants aux produits chimiques, avec un grand rayon de courbure.
Marque: SymLine 108017
25.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Tube | |
6 mm | |
8 mm | |
1 m |
Tube en PTFE, conducteur électrostatique, noir, dia. int. = 6 mm, dia. ext. = 8 mm, longueur = 1 m | |
PTFE-EC | |
39,3701 in |