Learn More
Sym-diphénylcarbazide, 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4509526 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10427000
Brand: Thermo Scientific Acros 158840250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 140-22-7 | C13H14N4O | 242.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-22-7
Formule moléculaire C13H14N4O
Poids moléculaire (g/mol) 242.28
Clé InChI KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
CID PubChem 8789
ChEBI CHEBI:4641
Nom IUPAC 1,3-dianilinourée
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Nom chimique ou matériau sym-Diphenylcarbazide
Point de fusion 173.0°C to 176.0°C
Couleur Beige à rose
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 15,292
Sensibilité (to chromate) passes test
Merck Index 15,3352
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 242.28
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre ou paillettes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • sym-Diphenylcarbazide
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.