Learn More
Invitrogen™ Kit SYBR™ Green Fast Advanced Cells-to-CT™
GREENER_CHOICE
Le kit SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct est un système complet de lysat cellulaire conçu pour l’analyse de l’expression génétique directement à partir de cellules cultivées sans purification d’ARN.
816.00€ - 5680.00€
Spécification
Méthode de détection SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR RT-qPCR en 2 étape
Vitesse de réaction Rapidité
Consulter d'autres spécifications
Includes: Cell lysis reagent, DNAse I, Stop Solution, 20X RT enzyme mix, 2X RT Buffer, Cells-to-Ct SYBR Fast Advanced Master Mix
Produits 3
Code produit Marque Nbre de réactions DNase Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de réactions DNase Prix Quantité et disponibilité  
16356532
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
A35379
40 réactions 22 μl de DNase I.
816.00€
40 réactions
16366532
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
A35380
100 réactions 55 μl de DNase I.
1754.00€
100 réactions
16376532
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
A35381
400 réactions 220 μl de DNase I.
5680.00€
400 réactions
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
SYBR
Élevé
Rapidité
Compatible avec le haut débit
Kit Fast Advanced Cells-to-Ct
Expression génétique
2X
Lyse cellulaire
10-100,000 Cells
Tube
RT-qPCR en 2 étape
Moins de ressources utilisées et moins de déchets, moins dangereux
Cells-to-CT™
Glace carbonique
2X
Lysat
Culture
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Kit SYBR™ Green Fast Advanced Cells-to-CT™