Learn More
OHAUS™ Pinces multi-usages pivotantes
Code produit. 15702279 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Dimensions (métrique) de la poignée:
de 0 à 69 mm
de 0 à 76 mm
de 0 à 95 mm
Jaw Type:
2 broches à ajustement simple
3 broches à ajustement double
Matériau:
Acier inoxydable
Nickelé
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15702279
Marque: OHAUS™ 30392226
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pinces multi-usages pivotantes OHAUS™ sont conçues pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
  • Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
  • Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
  • Disponible en simple ou double ajustement en zinc nickelé ou en acier inox
  • Manchons en vinyle antidérapants et revêtements en fibre de verre résistant à des températures supérieures à 100°C (inclus avec toutes les pinces à 2 et 3 broches)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Pince polyvalente
Matériau Acier inoxydable
Comprend Manchons en vinyle antidérapants et couvercles en fibre de verre
Description Pince, multi-usage, CLM-SWIVL2SSM
Longueur (impériale) 6,42 po
Longueur (métrique) 163,00 mm
Dimensions Moyenne
Dimensions (métrique) de la poignée de 0 à 76 mm
Jaw Type 2 broches à ajustement simple