Learn More
BINDER™ Swivel Casters
Height-adjustable swivel casters
Marque:  BINDER™ 8012-2542
Code produit. 30238323
  • 644.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Height-adjustable swivel casters for horizontal alignment of unit on uneven floors.
Spécification
Spécification
KB PRO 260, KB PRO 470, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600
Acier
Castor Frame
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
BINDER™ Swivel Casters > For use with KB PRO 260, KB PRO 470, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600