Learn More
mb2 Swivel Anti-Static Work Chair in Polyurethane
Swivel antistatic work chair in polyurethane, with castors
Marque: mb2 231B1D2E2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Antistatic work chair
- Seat and backrest in multilayers of beech and poplar wood, entirely foamed with black antistatic polyurethane
- Backrest support in chromed steel rod, in height and depth adjustable
- Gas height adjustment
- Antistatic double rotating self-braking castors
- 5-spoke base in die-cast polished aluminium
Spécification
Chaise ESD | |
Oui | |
Standard | |
Laboratory | |
1 Ea. | |
5 years for normal use | |
Oui | |
No | |
No | |
Desk Height |
Noir | |
Not Autoclavable | |
IEC 61340-5-1 | |
Pneumatic | |
400 to 530 mm | |
No | |
Oui | |
No | |
Polyurethane |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
mb2 Swivel Anti-Static Work Chair in Polyurethane > Chair in Polyurethane
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu