Learn More
Notrax Tapis barrière de qualité supérieure Swisslon XT™, anthracite
Code produit. p-7227235
Click to view available options
Longueur (métrique):
90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
240 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17742028
Marque: Notrax 380S0023CH
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tapis barrière de haute qualité Notrax Swisslon XT™ conçu pour éliminer l’humidité et les particules de saleté plus fines de pénétrer à l’intérieur du bâtiment, adapté à de grandes aires d’accès y compris les applications mur à mur.
  • Tapis barrière de haute qualité conçu pour éliminer l’humidité et les particules de saleté plus fines de pénétrer à l’intérieur du bâtiment, adapté à de grandes aires d’accès y compris les applications mur à mur
  • La nouvelle version de notre tapis barrière classique, connu pour ses fils plus doux, intègre un monofilament pour offrir un brossage supplémentaire et garantir une excellente action nettoyante et absorbante
  • Le nouveau motif à grain tricolore offre des caractéristiques de masquage de saletés exceptionnelles
  • Grande capacité à retenir l’humidité (<58 litres par m²) et à éliminer les débris des chaussures tout en conservant son aspect neuf à long terme
  • La semelle en vinyle épaisse et dense assure la longévité
Spécification
Couleur Charbon
Longueur (impériale) 35 in
Longueur (métrique) 90 cm
Matériau Fils en polyamide 6.0
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 60 cm