Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors à godets oscillants sans nacelles pour centrifugeuses Sigma™ série 2
Utilisez ces rotors avec une charge maximale et à une vitesse maximale jusqu’à 50 000 cycles et sans grand entretien. Les rotors libres Sigma™ pour centrifugeuses Sigma™ séries 2 sont parfaits pour une utilisation dans les laboratoires de biologie médicale et de recherche.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 11192
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- Rotors à godets oscillants pour la sédimentation avec des forces centrifuges plus petites jusqu’à environ 6000 x g
- Un rendement plus élevé peut être obtenu car il est possible de remplir complètement le tube à essai de la centrifugeuse
- La sédimentation a lieu au milieu du fond du tube à essai permettant une séparation facile des phases
- Sigma fournit des rotors à angle fixe, libres et à tambour correspondant à toutes les centrifugeuses Sigma
- Les rotors Sigma sont fabriqués avec précision à partir de matériaux modernes et certifiés haute performance avec des numéros de lot traçables
- Grâce à de nombreuses années d’expérience et à un contact étroit avec nos clients, nous sommes en mesure d’offrir une vaste sélection de rotors
- Les rotors Sigma se caractérisent par une capacité supplémentaire ou une vitesse maximale supérieure
- Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
Spécification
Rotor swing-out | |
4 500 / 5 000 tr/min | |
Sigma 2-16, 2-16K, 2-16KCH, 3K30 |