Learn More
Eppendorf™ Rotor à godets oscillants pour centrifugeuse de paillasse
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
0,2 à 500 ml
5 à 25 ml
À utiliser avec (équipement):
Centrifugeuse 5702/5702 R/5702 RH
Centrifugeuse 5810/5810R.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf 5810/5810R
- La centrifugeuse 5810/5810R est un outil de travail pour laboratoires à rendement moyen ou élevé. Elle combine haute capacité et grande polyvalence, accueille tubes et plaques et possède un format très compact.
Spécification
Spécification
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 0,2 à 500 ml |
| FCR max. | 3 220 x g |
| Vitesse max. | 4 000 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse 5810/5810R. |
| Comprend | Bouchons étanches aux aérosols pour une centrifugation sûre des échantillons dangereux disponibles en option |